Learn More
Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylidenaceton)Palladium(0), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 811862-77-8 | C42H44O10Pd | 815.22 g/mol
57.50 CHF - 227.70 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 811862-77-8
Summenformel C42H44O10Pd
Molekulargewicht (g/mol) 815.22
MDL-Nummer MFCD07369799
InChI-Schlüssel RTGAJOPJZJDWAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium 0, pd dmdba 2, bis 353'5'-dimethoxydibenzylideneace, bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium
PubChem CID 24777333
IUPAC-Name bis(1,5-bis(3,5-dimethoxyphenyl)penta-1,4-dien-3-one) palladium
SMILES [Pd].COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1.COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11926001
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
439150010
1 g Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11936001
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
439150050
5 g Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylidenaceton)Palladium(0), 96 %, Thermo Scientific Chemicals