Learn More
Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylidenaceton)Palladium(0), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11926001
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 811862-77-8 | C42H44O10Pd | 815.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 811862-77-8
Summenformel C42H44O10Pd
Molekulargewicht (g/mol) 815.22
MDL-Nummer MFCD07369799
InChI-Schlüssel RTGAJOPJZJDWAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium 0, pd dmdba 2, bis 353'5'-dimethoxydibenzylideneace, bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium
PubChem CID 24777333
IUPAC-Name bis(1,5-bis(3,5-dimethoxyphenyl)penta-1,4-dien-3-one) palladium
SMILES [Pd].COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1.COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(3,5,3′,5′-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0)
Schmelzpunkt 170.0°C to 178.0°C
Farbe Rot bis braun
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 96%
Formelmasse 815.21
Reinheit (%) 96%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylidenaceton)Palladium(0), 96 %, Thermo Scientific Chemicals >