Learn More
Agilent BioTek BioStack Automatische Stapelmaschine für Mikrotiterplatten
Kompakter und vielseitiger Mikrotiterplatten-Stapler, der mit Waschgeräten, Spendern, Detektoren und Bildgebungssystemen von BioTek'kompatibel ist
auf Anfrage
Spezifikation
Operating Temperature Range (Metric) | 18 bis 40 °C |
---|---|
Hertz | 50/60 Hz |
Spannung | 100/240 V |
Zertifizierung/Konformität | CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. |
Luftfeuchtigkeit | 10 bis 85 % |
Includes: Ein Messgeräte-Integrationskit, Verbindungskabel, Bedienungsanleitung, Mikrotiterplatten-Sockel zum Laden und Entladen von Stapeln, Wartungskit.
Produktcode | Marke | Produkttyp | Plattentyp | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Plattentyp | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17257909
![]() |
Agilent BioTek
BSTCK2WR-SN |
BioStack Mikrotiterplatten-Stapler | ANSI/SBS Standard und flache 96-, 384- und 1536-Well-Platten, maximale Plattenhöhe 14,6 mm | 10-, 30- und 50-Platten-Stapel sind abnehmbar und austauschbar; 96-/384-Well-Platten: Bis zu 50 Platten; 1536-Well-Platten: Bis zu 75 Platten |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
17277909
![]() |
Agilent BioTek
BSTCK4-SN |
BioStack 4 Mikrotiterplatten-Stapler | ANSI/SBS Standard und flache 96-, 384- und 1536-Well-Platten; 24- und 48-Well-Platten (modellabhängig), maximale Plattenhöhe: 23,2 mm | 10- und 30-Platten-Stapel sind abnehmbar und austauschbar (50-Platten-Stapel können nur mit Platten ohne Deckel verwendet werden); 96-/384-Well-Platten: Bis zu 30 Platten (mit Deckel); 1536-Well-Platten: Bis zu 75 Platten |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
17267909
![]() |
Agilent BioTek
BSTCK3WR-SN |
BioStack 3 Mikrotiterplatten-Stapler | ANSI/SBS Standard und flache 96-, 384- und 1536-Well-Platten, maximale Plattenhöhe 14,6 mm | 10-, 30- und 50-Platten-Stapel sind abnehmbar und austauschbar; 96-/384-Well-Platten: Bis zu 50 Platten; 1536-Well-Platten: Bis zu 75 Platten |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
17287909
![]() |
Agilent BioTek
BSTCKN2-SN |
Biostack NEO-Mikrotiterplatten-Stapler | ANSI/SBS Standard und flache 96-, 384- und 1536-Well-Platten, maximale Plattenhöhe 14,6 mm | 10-, 30- und 50-Platten-Stapel sind abnehmbar und austauschbar; 96-/384-Well-Platten: Bis zu 50 Platten; 1536-Well-Platten: Bis zu 75 Platten |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
Beschreibung
Gewährleisten schnelle Plattenwechselgeschwindigkeiten zur Steigerung des Durchsatzes und zur Erhöhung der Produktivität für Arbeitsabläufe mit und ohne Plattendeckel.
- <10 Sekunden Plattenwechselzeit
- Verschiedene Formate, darunter 24-, 48-, 96-, 384- und 1536-Well
- 10, 30 oder 50 Mikrotiterplatten mit Standardhöhe pro austauschbarem Stapel
- Drehgreifer für ergonomische und kompakte Integration
- Umstapelfunktion
- Direkte Steuerung über Waschgerät- und Dispenserschnittstelle oder über LHC- oder Gen5-PC-Software
- Kleine Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Labortisch
- Automatisierung für unbeaufsichtigtes Bearbeiten
- Barcode-Scanner (optional)
- Lieferbar mit 10, 30 oder 50 Mikrotiterplatten-Lagerstapeln, alle abnehmbar und austauschbar, um individuellen Anforderungen an den Durchsatz gerecht zu werden
BioStack 4
- Die maximale Plattenhöhe von24- und 48-Well Mikrotiterplatten beträgt 22 mm
- Mit Öffnen und Wiederverschließen des Verschlusses von Mikrotiterplatten bis zu einer Höhe von 22 mm
- Die Verarbeitungsgeschwindigkeit (Plattenwechselzeit) beträgt <20 Sekunden (mit Öffnen des Verschlusses) und <12 Sekunden (ohne Deckel)
Certifications
CE-Kennzeichen; ETL-gelistet
Spezifikation
18 bis 40 °C | |
100/240 V | |
10 bis 85 % | |
LHC v 2.12 für Geräte zur Flüssigkeitshandhabung (optional); Gen5 2.01 für Lesegeräte | |
11,3 kg |
50/60 Hz | |
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
Ein Messgerät-Integrationskit, Verbindungskabel, Bedienungsanleitung, Mikrotiterplatten-Sockel zum Laden und Entladen von Stapeln, Wartungskit | |
< 25 lb. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agilent BioTek BioStack Automatische Stapelmaschine für Mikrotiterplatten