Learn More
Agilent BioTek BioStack Automatische Stapelmaschine für Mikrotiterplatten
GREENER_CHOICE
Kompakter und vielseitiger Mikrotiterplatten-Stapler, der mit Waschgeräten, Spendern, Detektoren und Bildgebungssystemen von BioTek'kompatibel ist
Marke:  Agilent BioTek BSTCKN2-SN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17287909
  • auf Anfrage / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Ein Messgeräte-Integrationskit, Verbindungskabel, Bedienungsanleitung, Mikrotiterplatten-Sockel zum Laden und Entladen von Stapeln, Wartungskit.
Beschreibung
Beschreibung
Der BioTek BioStack Mikrotiterplatten-Stapler ist ein kompakter und vielseitiger Mikrotiterplatten-Stapler, der mit Agilent BioTek Waschgeräten, Dispensern, Plattenlesegeräten und Bildgebungssystemen kompatibel ist. Die schnellen Plattenaustauschgeschwindigkeiten ermöglichen einen höheren Durchsatz, eine höhere Effizienz und eine höhere Produktivität
BioStack ist für Assay-Arbeitsabläufe mit Platten mit 24 bis 1563 Wells geeignet. Mikroskopobjektträger können für die Bildgebung mit den kundenspezifischen BioTek Objektträgerhaltern gestapelt werden. Der BioTek BioStack 4 ist ein Stapler für Mikroplatten mit Deckel-Abnahmefunktion, der die Handhabung von Mikroplatten mit Deckel für empfindliche zellbasierte Assays automatisiert und einen vollständig unbeaufsichtigten automatisierten Betrieb ermöglicht.
Certifications
CE-Kennzeichen; ETL-gelistet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50/60 Hz
18 bis 40 °C
20,7 in.
10-, 30- und 50-Platten-Stapel sind abnehmbar und austauschbar; 96-/384-Well-Platten: Bis zu 50 Platten; 1536-Well-Platten: Bis zu 75 Platten
Ein Messgerät-Integrationskit, Verbindungskabel, Bedienungsanleitung, Mikrotiterplatten-Sockel zum Laden und Entladen von Stapeln, Wartungskit
LHC v 2.12 für Geräte zur Flüssigkeitshandhabung (optional); Gen5 2.01 für Lesegeräte
11,3 kg
18,8 cm
100/240 V
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
52,6 cm
10 bis 85 %
ANSI/SBS Standard und flache 96-, 384- und 1536-Well-Platten, maximale Plattenhöhe 14,6 mm
< 25 lb.
7,4 in.
Biostack NEO-Mikrotiterplatten-Stapler
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Agilent BioTek BioStack Automatische Stapelmaschine für Mikrotiterplatten > BioStack NEO