Learn More
Agilent BioTek BioSpa 8 Automated Incubator
The BioTek BioSpa live cell analysis system offers unique benefits for a wide variety of live cell imaging applications in up to 8 microplates or other labware. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
auf Anfrage
Spezifikation
Operating Temperature Range (Metric) | Raumtemperatur bis 45 °C |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. |
Tiefe (angloamerikanisch) | 20.1 Zoll |
Tiefe (metrisch) | 51 cm |
Höhe (angloamerikanisch) | 18,9 in. |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17237909
![]() |
Agilent BioTek
BIOSPA-SN |
Kapazität von 8 Platten; Inkubation bis 45 °C; BioSpa Software; ein Ausrichtungskit |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
17247909
![]() |
Agilent BioTek
BIOSPAG-SN |
Kapazität von 8 Platten; Inkubation bis 45 °C; CO2/O2-Steuerung und -Überwachung; Wasserwanne und Feuchtigkeitsüberwachung; BioSpa Software; ein Ausrichtungskit |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschreibung
The BioTek BioSpa live cell analysis system offers unique benefits for a wide variety of live cell imaging applications in up to 8 microplates or other labware. With 5 imaging modes, the system enables a wide range of microscopy applications
Capture detailed cellular images, get cell-level analyses for migration and wound healing assays, 3D spheroid formation, and many other kinetic applications. Built-in scheduling, environmental monitoring, and available liquid handling for walk away automation. Multiple users can run simultaneous processes for maximum efficiency in the lab.
Warranty
1 Jahre
Spezifikation
Raumtemperatur bis 45 °C | |
20.1 Zoll | |
18,9 in. | |
80 bis 95 % | |
69 cm |
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
51 cm | |
48 cm | |
27.2 Zoll | |
Automatisierter Mikrotiterplatten-Inkubator |