Learn More
Agilent BioTek BioSpa 8 Automated Incubator
GREENER_CHOICE
The BioTek BioSpa live cell analysis system offers unique benefits for a wide variety of live cell imaging applications in up to 8 microplates or other labware. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Marke:  Agilent BioTek BIOSPA-SN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17237909
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das BioTek BioSpa Lebendzell-Analysesystem bietet einzigartige Vorteile für eine Vielzahl von Lebendzell-Bildgebungsanwendungen in bis zu 8 Mikrotiterplatten oder anderen Laborartikeln. Mit 5 Bildgebungsmodi ermöglicht das System eine Vielzahl von Mikroskopie-Anwendungen
Erfassen Sie detaillierte Zellbilder, erstellen Sie Analysen auf Zellebene für Migrations- und Wundheilungsassays, 3D-Sphäroidbildung und viele andere kinetische Anwendungen. Integrierte Zeitplanung, Umgebungsüberwachung und verfügbarer Liquid-Handling-Betrieb für einen unbeaufsichtigten automatisierten Betrieb. Mehrere Anwender können Prozesse gleichzeitig ausführen, um die Laboreffizienz zu maximieren.
Serviceleistungen
1 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur bis 45 °C
20.1 Zoll
18,9 in.
80 bis 95 %
27.2 Zoll
Automatisierter Mikrotiterplatten-Inkubator
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
51 cm
48 cm
Kapazität von 8 Platten; Inkubation bis 45 °C; BioSpa Software; ein Ausrichtungskit
69 cm
Name des Produkts
Agilent BioTek BioSpa 8 Automated Incubator > Mit Steuerung und Überwachung