Learn More
Sartorius™ Biosart ™ Monitor
Mikrobiologische und analytische Filtrationseinheiten bieten überragende Leistung
243.00 CHF - 376.00 CHF
Spezifikation
Sterilität Steril
Anzahl pro Karton Gehäuse 48Pack
Anzahl pro Packung Gehäuse 48Pack
Menge Gehäuse 48Pack
Typ Monitor
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11823292
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius™
16402-47-06----K
Grün/Dunkelgrün 4 Beutel mit je 12 Stück
243.00 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11832691
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius™
16403-47-06----K
Grau/Weiß 4 Beutel mit je 12 Stück
243.00 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10679792
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius™
16403-47-06--ACK
weiß/schwarz 48/Packung
376.00 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11833292
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius™
16403-47-04----K
Grau/Weiß 2 Lagen zu 24
243.00 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das System ermöglicht es dem Anwender, die optimale Hardware und Verbrauchsmaterialien für seine Anforderungen in der Qualitätssicherung auszuwählen. Das Herzstück des Systems ist ein Edelstahl-Verteiler, der für alle Arten von Filterhaltern und Trichtern ausgelegt ist. Bitte beachten Sie, dass graue Filter bei Nässe schwarz werden. Mehrzweigsystem für die routinemäßige Kolonie- oder Partikelzählung.
Spezifikation
Spezifikation
Steril
Gehäuse 48Pack
Monitor
Gehäuse 48Pack
Gehäuse 48Pack
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ Biosart ™ Monitor