Learn More
Sartorius™ Biosart ™ Monitor
Mikrobiologische und analytische Filtrationseinheiten bieten überragende Leistung
Marke:  Sartorius™ 16402-47-06----K
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11823292
Beschreibung
Beschreibung
Das System ermöglicht es dem Anwender, die optimale Hardware und Verbrauchsmaterialien für seine Anforderungen in der Qualitätssicherung auszuwählen. Das Herzstück des Systems ist ein Edelstahl-Verteiler, der für alle Arten von Filterhaltern und Trichtern ausgelegt ist. Bitte beachten Sie, dass graue Filter bei Nässe schwarz werden. Mehrzweigsystem für die routinemäßige Kolonie- oder Partikelzählung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Grün/Dunkelgrün
Gehäuse 48Pack
4 Beutel mit je 12 Stück
Monitor
Steril
Gehäuse 48Pack
Gehäuse 48Pack