Learn More
Sperian™ Bionic Gesichtsschutzvisier
Maximaler Schutz und ergonomisches Design. Sperian™ Honeywell™ Bionic Gesichtsmaskenvisiere sind mit 2784 möglichen Tragepositionen unglaublich verstellbar.
28.00 CHF - 146.00 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Lens Material | Linsenbeschichtung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Lens Material | Linsenbeschichtung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12645053
|
Sperian™
1011626 |
Nur Visier | Acetat | Unbeschichtet |
38.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12655053
|
Sperian™
1011627 |
Nur Visier | Polycarbonat | Beschlagfrei |
80.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12635083
|
Sperian™
1011933 |
Vollständige Gesichtsmaskeneinheit | Acetat | Unbeschichtet |
146.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11826950
|
Sperian™
1011623 |
Vollständige Gesichtsmaskeneinheit | Polycarbonat | Unbeschichtet | N/A | N/A | N/A | |||||
12635053
|
Sperian™
1011625 |
Nur Visier | Polycarbonat | N/A | N/A | N/A | ||||||
Beschreibung
- Verlängerter Stirn- und Kinnschutz
- Große, hochwertige Visiere für maximalen Sichtbereich
- Wahlweise mit schlagfestem Visier aus Polycarbonat oder chemikalienbeständigem Visier aus Acetat erhältlich
- Bequeme Passform mit Schutzbrille oder Atemschutzgerät
- Verriegelungsmechanismus für mehr Sicherheit
- Dielektrische Konstruktion
- Vollständig verstellbares Ratschenkopfband
- Mehrere Neigungseinstellungen des Visiers
- Extraweiche Polsterung an allen kopfberührenden Teilen des Schildes
- Atmungsaktives, extraweiches Schweißband zum einfachen Waschen und Auswechseln abnehmbar
- Hervorragend geeignet für die Landwirtschaft-, Chemie-, Forstwirtschaft-, Stahl, Metall- und Windkraftbranche
- Schützt vor Abrieb, luftgetragenen Partikeln, Biogefahren, Chemikalien, Schlägen, Spritzern u. v. m.
Spezifikation
Durchsichtig | |
Gesichtsschutz |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sperian™ Bionic Gesichtsschutzvisier