Learn More
Sperian™ Bionic Gesichtsschutzvisier
Click to view available options
Beschreibung:
Nur Visier
Vollständige Gesichtsmaskeneinheit
Lens Material:
Acetat
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei
Unbeschichtet
Beschreibung
- Verlängerter Stirn- und Kinnschutz
- Große, hochwertige Visiere für maximalen Sichtbereich
- Wahlweise mit schlagfestem Visier aus Polycarbonat oder chemikalienbeständigem Visier aus Acetat erhältlich
- Bequeme Passform mit Schutzbrille oder Atemschutzgerät
- Verriegelungsmechanismus für mehr Sicherheit
- Dielektrische Konstruktion
- Vollständig verstellbares Ratschenkopfband
- Mehrere Neigungseinstellungen des Visiers
- Extraweiche Polsterung an allen kopfberührenden Teilen des Schildes
- Atmungsaktives, extraweiches Schweißband zum einfachen Waschen und Auswechseln abnehmbar
- Hervorragend geeignet für die Landwirtschaft-, Chemie-, Forstwirtschaft-, Stahl, Metall- und Windkraftbranche
- Schützt vor Abrieb, luftgetragenen Partikeln, Biogefahren, Chemikalien, Schlägen, Spritzern u. v. m.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | 89/686/EWG, EN170/EN166/EN169, ISO 9001/2000 |
Linsenbeschichtung | Unbeschichtet |
Beschreibung | Nur Visier |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Gesichtsschutz |
Lens Material | Acetat |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sperian™ Bionic Gesichtsschutzvisier >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur