Learn More
Fisherbrand™ Sharp Safety Pouch Stand
Bietet Schutz vor Schnitten durch kontaminierte scharfe Gegenstände während der Arbeit in Labors, Kliniken und medizinischen Büros
Marke:  Fisherbrand™ F13236-0000
Artikelnummer. 12317453
  • 40.40 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bietet eine stabile Stütze für die Aufbewahrung des Sicherheitsbeutels für scharfe biologische Gefahrenobjekte (Herst.- Nr. 13234-0000 ) aufrecht und offen für einfachen Zugang
  • Hergestellt aus hellem orangefarbenem Stahldraht mit Epoxidharzbeschichtung
  • Die Rahmenabmessungen betragen 10 x 13 x 20 H cm (4 x 5.125 x 8 Zoll)
Spezifikation
Spezifikation
Für eine stabile Unterstützung der Sicherheitstasche für scharfe Gegenstände mit biologischer Gefährdung
Epoxy-beschichteter Stahldraht
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sharp Safety Pouch Stand >