Learn More
Ansell BioClean™ sterile DB Reinraum-Gesichtsmasken in Beutelausführung
Die sterile Gesichtsmaske bietet Atmungsfähigkeit und Komfort für zusätzlichen Schutz. Geeignet für alle Umgebungen der ISO-Klasse 4 Erhältlich mit oder ohne Nackenschutz.
723.00 CHF - 764.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Gesichtsmaske für Reinräume |
---|---|
Farbe | Weiß |
Fastening Type | Kopfband |
Material | Polyester |
Größe | Standard |
Benachrichtigungen:
N/A
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15238118
![]() |
Ansell
BDBS |
Kopfbänder |
723.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12745935
|
Ansell
BDBS-G |
Nackenschutz |
764.00 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die sterile Gesichtsmaske bietet Atmungsaktivität und Komfort für zusätzlichen Schutz.Geeignet für alle Umgebungen der ISO-Klasse 4Erhältlich mit oder ohne Nackenschutz.
- Enhanced filtration: Provides high bacterial and particle filtration
- Large breathing chamber: For added wearer comfort
- Ultrasonically sealed edges: Reduced risks of contamination
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume | |
Kopfband | |
Standard | |
301 x 100 mm | |
ISO 2859 | |
Sterile Pouch Facemask with Headloops | |
98,2 % (PFE), 97,9 % (BFE) | |
Ja | |
10,5 cm | |
Einzeln verpackt | |
high bacterial, particle and viral filtration efficiency | |
12 in. |
Weiß | |
Polyester | |
Steril | |
Pouch, BDBS | |
Klasse 10 (ISO 4) | |
Ja | |
Animal Care, Adjusting Parts and Systems, Food Processing and Handling, Aseptic Filling and Labeling | |
4,1 in. | |
Ein Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; 20 Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 10 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (200 Stück) | |
0,3 μm (PFE), 3 μm (BFE) | |
BioClean™ DB | |
301 mm |
N/A