Learn More
Ansell BioClean™ sterile DB Reinraum-Gesichtsmasken in Beutelausführung
Die sterile Gesichtsmaske bietet Atmungsfähigkeit und Komfort für zusätzlichen Schutz. Geeignet für alle Umgebungen der ISO-Klasse 4 Erhältlich mit oder ohne Nackenschutz.
Marke: Ansell BDBS-G
446.34 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die sterile Gesichtsmaske bietet Atmungsaktivität und Komfort für zusätzlichen Schutz.Geeignet für alle Umgebungen der ISO-Klasse 4Erhältlich mit oder ohne Nackenschutz.
- Gammabestrahlte sterile Gesichtsmaske
- Per Ultraschall mit Kopfbügel verbunden
- Latexfreies Band, vollständig umschlossenes, beschichtetes, biegsames Aluminium
- Effizienz der Partikelfiltration bei 0,3 Mikrometer 98,2 %
- Hydrophobe Außenseite
- In einer Reinraumumgebung verarbeitet, um Kompatibilität mit Betriebsbedingungen nach ISO-Klasse 4 zu gewährleisten
- Gemäß ISO -Standardverfahren
- EU GMP Klasse A
- Einzeln versiegelte Beutel
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume | |
Kopfband | |
Standard | |
301 x 100 mm | |
ISO 2859 | |
Ja | |
Animal Care, Adjusting Parts and Systems, Food Processing and Handling, Aseptic Filling and Labeling | |
Ja | |
10,5 cm | |
Einzeln verpackt | |
High Bacterial, Particle and Viral Filtration Efficiency | |
12 in. |
Weiß | |
Polyester | |
Steril | |
Pouch, BDBS-G | |
Klasse 10 (ISO 4) | |
98,2 % (PFE), 97,9 % (BFE) | |
Nackenschutz | |
4,1 in. | |
Ein Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; 20 Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 10 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (200 Stück) | |
0,3 μm (PFE), 3 μm (BFE) | |
BioClean™ DB | |
301 mm |
Videos
-
Nitritex Bioclean-D
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
19Stunden
23Minuten
42Sekunden
57