Learn More
Ansell™ BioClean™ Pharma Covers
Ansell™ BioClean™ Pharma Covers with the latex-free elastic provide product protection from environmental impurities during storage, processing, and transportation.
1510.00 CHF - 2940.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment; Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and PPER 2016/425 Module D |
Farbe | Weiß |
Material | Polyethylene |
Menge | 10 Covers/Inner Bag, 10 Inner Bags/Cs. |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16227721
|
Ansell™
BPC-061 |
61 cm |
1510.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16237721
|
Ansell™
BPC-076 |
76 cm |
1820.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16247721
|
Ansell™
BPC-091 |
91 cm |
2940.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Breathable microbial barrier
- Lint-free, moisture and puncture resistant
- IPA resistant coloured thread
- Form fitted
- Fast drying time
- Easy to apply and remove
- Autoclavable at 121 to 127°C
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
10 Covers/Inner Bag, 10 Inner Bags/Cs. |
Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment; Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and PPER 2016/425 Module D | |
Polyethylene |
Drei (3) Jahre ab Herstellungsdatum Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren.