Learn More
Ansell™ BioClean™ Pharma Covers
Ansell™ BioClean™ Pharma Covers with the latex-free elastic provide product protection from environmental impurities during storage, processing, and transportation.
Marke: Ansell™ BPC-076
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Breathable microbial barrier
- Lint-free, moisture and puncture resistant
- IPA resistant coloured thread
- Form fitted
- Fast drying time
- Easy to apply and remove
- Autoclavable at 121 to 127°C
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Polyethylene |
Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment; Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and PPER 2016/425 Module D | |
76 cm | |
10 Covers/Inner Bag, 10 Inner Bags/Cs. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Drei (3) Jahre ab Herstellungsdatum Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur