Learn More
Ansell™ BioClean™ Pharma Covers
Ansell™ BioClean™ Pharma Covers with the latex-free elastic provide product protection from environmental impurities during storage, processing, and transportation.
Marke:  Ansell™ BPC-061
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16227721
  • 1510.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Breathable microbial barrier
  • Lint-free, moisture and puncture resistant
  • IPA resistant coloured thread
  • Form fitted
  • Fast drying time
  • Easy to apply and remove
  • Autoclavable at 121 to 127°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
Polyethylene
Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment; Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and PPER 2016/425 Module D
61 cm
10 Covers/Inner Bag, 10 Inner Bags/Cs.
Drei (3) Jahre ab Herstellungsdatum Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren.