Learn More
Nitritex™ BioClean MTA™ Anbinde-Gesichtsmaske
Entscheiden Sie sich für eine mit ISO-Klasse 4 kompatible Maske mit hervorragender Atmungsaktivität. Der aufbindbare Nitritex™ BioClean MTA™ Gesichtsschutz hat eine hydrophobe Außenseite, eine hydrophile Innenbeschichtung und ist extrem fusselarm. Verfügt über einen kunststoffbeschichteten Stahl-Nasenriemen und Polypropylen-Bänder.
24.50 CHF - 559.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Gesichtsmaske für Reinräume |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Polypropylen |
Abmessungen (L x B) | 95 x 210 mm |
Bauweise | 3-lagig – Ultraschallversiegelung; Außenseite: Polypropylen/Polyethylen-Vliesstoff; Filterschicht: Polypropylen, heißluftgezogener Vliesstoff; Innenseite: Polypropylen/Polyethylen-Vliesstoff; Bänder: Polypropylen; Nasenband: Einzelstahlbeschichtung mit Polypropylen |
Produktcode | Marke | Includes | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Includes | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15248258
|
Nitritex™
MTA210-0 |
24.50 CHF
800 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||||
15258258
|
Nitritex™
MTA210-2 |
559.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||||
Beschreibung
- Aufbindbare Gesichtsmaske mit ausgezeichneter Atmungsaktivität
- 3-lagige Konstruktion mit Ultraschallversiegelung
- Partikelabscheidungsanalyse: Durchschnittliche Partikelanzahl – 19/Minute (Partikelgröße: 0.2 bis 5.0 Mikron). Testmethode: ASTM F51-68 (1989)
- Physikalische Eigenschaften: Effizienz der Partikelfiltration (PFE): > 98.8 %
- Bakterienfiltrationseffizienz (BFE): > 99 %
- Druckabfall (Delta P): 2.7
- Breite: 95 mm
- Partikelfiltereffizienz: 98.8 %
- Bakterienfiltereffizienz: 97 %
- Differenzdruck: 2.7
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume | |
Polypropylen | |
3-lagig – Ultraschallversiegelung; Außenseite: Polypropylen/Polyethylen-Vliesstoff; Filterschicht: Polypropylen, heißluftgezogener Vliesstoff; Innenseite: Polypropylen/Polyethylen-Vliesstoff; Bänder: Polypropylen; Nasenband: Einzelstahlbeschichtung mit Polypropylen | |
95 mm |
Weiß | |
95 x 210 mm | |
210 mm |