Learn More
Ansell BioClean™ Unsterile MEA-Gesichtsmaske mit Schlaufen
Ansell™ BioClean™ MEA Unsterile MEA-Gesichtsmaske mit Schlaufen wird aus Reinraum-kompatiblen Materialien hergestellt, um Kontamination in die kontrollierte Umgebung zu reduzieren.
662.00 CHF - 1265.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Gesichtsmaske für Reinräume
Farbe Weiß
Sterilität Unsteril
Einwegprodukt Ja
Filtereffizienz 0,3 μ 98,8 % (PFE), 3,0 μ 97 % (BFE)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Verpackungsmenge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verpackungsmenge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15228258
Unterlagen ansehen
Ansell
MEA210-2
MEA 210-2 (einzeln mit blauem Clip)
662.00 CHF
600 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15218258
Unterlagen ansehen
Ansell
MEA210-0
100 Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel;20 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (2000 Stück)
1265.00 CHF
2000 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Bakterien- und Partikelfiltrationseffizienz
  • Vollständig geschlossenes, biegsames Nasenband
  • Ultraschall-versiegelte Kanten
  • Hergestellt in einem Werk mit ISO 9001:2015-
  • Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4
  • Probenahme und Inspektion gemäß ISO 2859-3:1994
  • Getestet gemäß ASTM F2101 für Bakterienfiltrationseffizienz (BFE)
  • Innenschicht Polypropylen-/Polyethylenvlies (hygroskopisch)
  • Filterschicht: Heißluftgezogenes Polypropylen
  • Außenschicht: Polypropylen-/Polyethylenvlies (hydrophob)
  • Befestigungen: Latexfreie Polyurethan-Schlaufen (MEA210-2 mit blauem Kunststoff-Clip-Verschluss)
  • Nasenband: Kunststoffbeschichteter Stahl
Spezifikation
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume
Unsteril
0,3 μ 98,8 % (PFE), 3,0 μ 97 % (BFE)
210 mm
Weiß
Ja
Ja
95 mm
Dokumentation
Product Certifications
Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum. Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell BioClean™ Unsterile MEA-Gesichtsmaske mit Schlaufen