Learn More
Ansell BioClean™ Unsterile MEA-Gesichtsmaske mit Schlaufen
Ansell™ BioClean™ MEA Unsterile MEA-Gesichtsmaske mit Schlaufen wird aus Reinraum-kompatiblen Materialien hergestellt, um Kontamination in die kontrollierte Umgebung zu reduzieren.
Marke: Ansell MEA210-0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe Bakterien- und Partikelfiltrationseffizienz
- Vollständig geschlossenes, biegsames Nasenband
- Ultraschall-versiegelte Kanten
- Hergestellt in einem Werk mit ISO 9001:2015-
- Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4
- Probenahme und Inspektion gemäß ISO 2859-3:1994
- Getestet gemäß ASTM F2101 für Bakterienfiltrationseffizienz (BFE)
- Innenschicht Polypropylen-/Polyethylenvlies (hygroskopisch)
- Filterschicht: Heißluftgezogenes Polypropylen
- Außenschicht: Polypropylen-/Polyethylenvlies (hydrophob)
- Befestigungen: Latexfreie Polyurethan-Schlaufen (MEA210-2 mit blauem Kunststoff-Clip-Verschluss)
- Nasenband: Kunststoffbeschichteter Stahl
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume | |
Unsteril | |
0,3 μ 98,8 % (PFE), 3,0 μ 97 % (BFE) | |
210 mm | |
100 Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel;20 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (2000 Stück) | |
95 mm |
Weiß | |
Ja | |
Ja | |
MEA210-0 | |
Bulk Packaged |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum. Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur