Learn More
Nitritex™ BioClean Indigo™ sterile Nitrilhandschuhe Artikelnummer.: 15298208
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nitritex™ BioClean Indigo™ sterile Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 15298208
8,5
Click to view available options
Größe:
10
5,5
6,5
7,5
8,5
9
Artikelnummer. 15298208
Marke: Nitritex™ BNPLS8085
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit texturierten Fingern für besseren Halt. Nitritex™ BioClean Indigo™ sterile Nitrilhandschuhe sind latexfreie Handschuhe, die zur Gewährleistung der Kompatibilität mit ISO-Klasse 4 verarbeitet wurden. Sie sind beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien und bieten ausgezeichnete antistatische Eigenschaften.
  • Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
  • Texturierte Finger für besseren Halt
  • Puderfrei, latexfrei
  • Hervorragende antistatische Eigenschaften
  • Gerolltes Bündchen
  • Die EasyTear™ Verpackung gibt keine Partikel ab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ISO 9001:2015 und (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 und EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EG)1935/2004 und (EG)2023/2006, ASTM D6978-05
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
Farbe Lila
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Güte EU GMP Klasse A
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe 8,5
Sterilität Steril
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Modell BNPLS8085
Verpackungsart EasyTear™
Menge Ein Paar pro PE-Innenmappe; eine Mappe pro versiegeltem EasyTear PE-Beutel; 10 Beutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 20 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (200 Paar)
Beständig gegen Chemikalien
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 300 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Nitritex Bioclean glove range
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean glove range
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Nitritex™ BioClean Indigo™ sterile Nitrilhandschuhe >