Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Unsterile Einweg-Overalls mit Kragen und Daumenschlaufe Artikelnummer.: 15288118
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell™ BioClean-D™ Unsterile Einweg-Overalls mit Kragen und Daumenschlaufe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15288118
2XL, 188 bis 194 cm
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Höhe (metrisch):
164 bis 170 cm
170 bis 176 cm
176 bis 182 cm
182 bis 188 cm
188 bis 194 cm
194 bis 200 cm
200 bis 206 cm
Artikelnummer. 15288118
Marke: Ansell™ BDCCT2XL
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einweg-Overall mit Daumenschlaufe für sicheren Halt
  • Fusselarmes, antistatisches CleanTough™ Gewebe
  • Hergestellt in einem nach ISO 9001:2008 zertifizierten Werk
  • Kompatibel mit ISO-Klasse 4
  • Reißverschluss vorne mit Schutzleiste
  • Elastischer Rücken, Bündchen und Knöchel
  • Erhältlich in Größen von S bis 4XL
  • ASTM D6978 05 getestet
  • HELMKE-Drum getestet
  • Partikelarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe 2XL
Material CleanTough™ Stoff
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015 und (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, En 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, En9073-4, EN 863 und EN 13935-2
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 45-48 Zoll
Größe (metrisch) Brustkorb 116 bis 124 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontrollierte und kritische Umgebungen, Produktion und Herstellung, Pharmazie, Biotechnologie, Medizinprodukt, Labor und Forschung
Höhe (angloamerikanisch) 6 Fuß 2 Zoll bis 6 Fuß 4 Zoll
Höhe (metrisch) 188 bis 194 cm
Modell BioClean™
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Nitritex Bioclean-D
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean-D
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer24-2027 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/01/2025 Catalog NumberBDCCT-2XL
    Chargennummer23-1161 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/05/2024 Catalog NumberBDCCT-XXL
    Chargennummer23-1340 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/03/2024 Catalog NumberBDCCT-XXL
    Chargennummer20-3315 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/12/2023 Catalog NumberBDCCT-XXL
    Chargennummer23-1830 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/12/2023 Catalog NumberBDCCT-XXL
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Ansell™ BioClean-D™ Unsterile Einweg-Overalls mit Kragen und Daumenschlaufe >