Learn More
Nitritex™ Schutzanzüge aus Stoff, mit Kapuze
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
- Fusselarm und aus strapazierfähigem CleanToug™-Material
- Daumenschlaufen für sicheren Halt
- Reißverschluss mit verschließbarer Abdeckung
- Elastische Haube, Rücken, Bündchen und Knöchel
- Getestet mit Permeationsstandard ASTM D6978-05
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Reinraumoveralls |
Größe | Mittel |
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Flaschenhalstyp | Mit Haube |
Hood Type | Elastisch |
Verschlusstyp | Reißverschluss |
Mehr anzeigen |
Videos
-
Nitritex Bioclean-D
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
25-0696 | Konformitätsbescheinigung | 20/05/2025 | BDCHT-M |
25-0697 | Konformitätsbescheinigung | 20/05/2025 | BDCHT-M |
25-0520 | Konformitätsbescheinigung | 20/05/2025 | BDCHT-M |
24-3295 | Konformitätsbescheinigung | 01/04/2025 | BDCHT-M |
24-3296 | Konformitätsbescheinigung | 18/03/2025 | BDCHT-M |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nitritex™ Schutzanzüge aus Stoff, mit Kapuze >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur