Learn More
Ansell Sterile BioClean™ BioClean-C Chemotherapie-Schutzschürze Artikelnummer.: 15218278
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell Sterile BioClean™ BioClean-C Chemotherapie-Schutzschürze
Artikelnummer. 15218278
S
Click to view available options
Größe:
S
M
L
Artikelnummer. 15218278
Marke: Ansell SBCDAS
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sterile Ansell™ BioClean™ BioClean-C Chemotherapie-Schutzschürze bietet Schutz vor einer Reihe von Chemotherapiemedikamenten.
  • Getestet nach Permeationsstandard ASTM F739-12
  • Schnürbänder auf der Rückseite
  • Verstellbarer Nackenverschluss
  • Leichtes, fusselarmes CleanTough-Gewebe
  • Silikonfrei
  • Hergestellt in einer Einrichtung, die nach ISO 9001:2015 und (EU)2016/425 Modul D zertifiziert ist
  • Entspricht der Kategorie 3 - Verordnung für persönliche Schutzausrüstung (EU) 2016/425
  • Getestet nach EN ISO-Norm 13034:2005 + A1:2009 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (Typ PB [6])
  • Getestet nach Standard EN 14325-Schutzkleidung gegen Chemikalien
  • Getestet nach Permeationsstandard ASTM F739-12
  • Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Umgebung der ISO-Klasse 4
  • Getestet nach Standards: EN 530, Abriebfestigkeit; EN 6530, Beständigkeit gegen Eindringen von Flüssigkeiten; EN 13934-1, Zugfestigkeit; EN 9073-4 , Trapezreißfestigkeit; EN 863, Durchschlagschutz; und EN 13935-2 , Nahtfestigkeit
  • Sterilisiert nach ISO 11137-1:2006
  • Test: Abriebfestigkeit - Ergebnis: 10 bis 100 Zyklen - Leistungsklasse (EN 14325):1
  • Test: Trapezzugfestigkeit - Ergebnis: MD 50.6 N - Leistungsklasse (EN 14325):3
  • Test: Trapezzugfestigkeit - Ergebnis: CD 32.3 N - Leistungsklasse (EN14325):2
  • Test: Durchstichwiderstand - Ergebnis:10 N - Leistungsklasse (EN14325):1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Chemotherapie-Schutzschürze
Größe S
Farbe Blau
Einwegprodukt Ja
Verschlusstyp Bindeband in der Taille
Sterilität Steril
Latexfrei Nein
Flaschenhalstyp Verstellbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kritische und kontrollierte Umgebungen
  • Nitritex Bioclean chemotherapy range
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean chemotherapy range
    Drei (3) Jahre ab Herstellungsdatum Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Ansell Sterile BioClean™ BioClean-C Chemotherapie-Schutzschürze >