Learn More
Nitritex™ x50 BioClean-C Single Use Protective Apron - L Artikelnummer.: 15288108
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nitritex™ x50 BioClean-C Single Use Protective Apron - L
Artikelnummer. 15288108
Groß
Click to view available options
Größe:
Groß
Artikelnummer. 15288108
Marke: Nitritex™ BCDAL
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Die BioClean-C™ Chemotherapie-Schutzschürze bietet Schutz gegen Chemotherapiepräparate und besteht aus leichtem, fusselarmem und strapazierfähigem CleanTough™ Material. Sie verfügt über Bindebänder hinten und einen verstellbaren Verschluss am Nacken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Chemotherapie-Schutzschürze
Größe Groß
Material CleanToug Stoff
Farbe Blau
Sterilität Unsteril
Flaschenhalstyp Verstellbar
Größe (metrisch) Brustkorb 99.06 bis 106.6 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kritische und kontrollierte Umgebungen
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005 + A1:2009, EN 14325, ASTM F739-12, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Modell ohne Hülse
Zertifizierungen/Konformität (Europa) (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005 + A1:2009, EN 14325, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Nitritex Bioclean chemotherapy range
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean chemotherapy range
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Nitritex™ x50 BioClean-C Single Use Protective Apron - L >