Learn More
Ansell™ BioClean™ BioClean-C Chemotherapie-Schutzschürze mit Ärmeln Artikelnummer.: 15288268
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell™ BioClean™ BioClean-C Chemotherapie-Schutzschürze mit Ärmeln
Artikelnummer. 15288268
S
Click to view available options
Größe:
S
M
L
X-Large
Artikelnummer. 15288268
Marke: Ansell™ SBCASS
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell™ BioClean™ BioClean-C Chemotherapie-Schutzschürze mit Ärmeln bietet Schutz vor einer Reihe von Zytostatika.
  • Ultraschallverschweißte Nähte mit Schutzband
  • Schnürbänder auf der Rückseite
  • Verstellbarer Nackenverschluss
  • Leichtes, fusselarmes CleanTough-Gewebe
  • Blaues BioClean-C CleanTough-Gewebe und100 %-Polyester-Manschetten
  • Getestet nach Permeationsstandard ASTM F739-12
  • Silikonfrei
  • Hergestellt in einer Einrichtung, die nach ISO 9001:2015 und (EU)2016/425 Modul D zertifiziert ist
  • Entspricht der Kategorie 3 - Verordnung für persönliche Schutzausrüstung (EU) 2016/425
  • Getestet nach EN ISO-Norm 13034:2005 + A1:2009 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (Typ PB [6])
  • Getestet nach Standard EN 14325-Schutzkleidung gegen Chemikalien
  • Getestet nach Permeationsstandard ASTM F739-12
  • Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Umgebung der ISO-Klasse 4
  • Getestet nach Standards: EN 530, Abriebfestigkeit; EN 6530, Beständigkeit gegen Eindringen von Flüssigkeiten; EN 13934-1, Zugfestigkeit; EN 9073-4 , Trapezreißfestigkeit; EN 863, Durchschlagschutz; und EN 13935-2 , Nahtfestigkeit
  • Sterilisiert nach ISO 11137-1:2006
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe S
Material Polyester
Farbe Blau
Einwegprodukt Ja
Verschlusstyp Bindeband in der Taille
Sterilität Steril
Stulpenform Elastisch
Widerstand Test = Abrasion Resistance - Result = 10 to 100 cycles - Performance class (EN 14325) = 1; Test = Trapezoidal tear Resistance - Result MD 50.6 N - Performance class (EN 14325) = 3; Test = Trapezoidal tear Resistance - Result CD 32.3 N - Performance class (EN14325) = 2
Saumtyp Ultraschallverschweißt und abgeklebt
  • Nitritex Bioclean chemotherapy range
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean chemotherapy range
    Drei (3) Jahre ab Herstellungsdatum Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Ansell™ BioClean™ BioClean-C Chemotherapie-Schutzschürze mit Ärmeln >