Learn More
Ansell BioClean™ Chemotherapie-Schutzschürze mit Ärmeln BCAS Artikelnummer.: 15248108
Verfügbar ab: 22-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell BioClean™ Chemotherapie-Schutzschürze mit Ärmeln BCAS
Artikelnummer. 15248108
M
Click to view available options
Größe:
S
M
Bitte lesen Sie das Produktvalidierungspaket oder wenden Sie sich an den Ansell Kundendienst, um spezifische Daten zur Verwendung von Schutzkleidung für Zytostatika zu erhalten. Die zum Schutz gegen solche Medikamente verwendete Schutzkleidung muss speziell für die Art der verwendeten Chemikalien ausgewählt werden.
Artikelnummer. 15248108
Marke: Ansell BCASM
Sicherheit Monatliche Promotion
Aktionscode 24261 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bitte lesen Sie das Produktvalidierungspaket oder wenden Sie sich an den Ansell Kundendienst, um spezifische Daten zur Verwendung von Schutzkleidung für Zytostatika zu erhalten. Die zum Schutz gegen solche Medikamente verwendete Schutzkleidung muss speziell für die Art der verwendeten Chemikalien ausgewählt werden.
Ansell™ BioClean™ Chemotherapie-Schutzschürze mit Ärmeln BCAS bietet Schutz vor einer Reihe von Zytostatika.
  • Getestet nach Permeationsstandard
  • ASTM F739-12
  • Ultraschallverschweißte Nähte mit Schutzband
  • Schnürbänder auf der Rückseite
  • Verstellbarer Nackenverschluss
  • Leichtes, fusselarmes CleanTough-Gewebe
  • Silikonfrei
  • Hergestellt in einer Einrichtung, die nach ISO 9001:2015 und (EU)2016/425 Modul D zertifiziert ist
  • Entspricht der Kategorie 3 - Verordnung für persönliche Schutzausrüstung (EU) 2016/425
  • Getestet nach EN ISO-Norm 13034:2005 + A1:2009 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (Typ PB [6])
  • Getestet nach Standard EN 14325-Schutzkleidung gegen Chemikalien
  • Getestet nach Permeationsstandard ASTM F739-12
  • Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Umgebung der ISO-Klasse 4
  • Getestet nach Standards: EN 530, Abriebfestigkeit; EN 6530, Beständigkeit gegen Eindringen von Flüssigkeiten; EN 13934-1, Zugfestigkeit; EN 9073-4 , Trapezreißfestigkeit; EN 863, Durchschlagschutz; und EN 13935-2 , Nahtfestigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe M
Material Polypropylen, Polyethylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Verschlusstyp Bindeband in der Taille
Sterilität Unsteril
Stulpenform Elastisch
Widerstand Flüssigkeiten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kritische und kontrollierte Umgebungen
Zertifizierung/Konformität ASTM F739
Saumtyp Gebunden
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 9073-4, EN ISO13688:2013, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 14325, Kategorie III, EN 13034:2005 + A1:2009
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Nitritex Bioclean chemotherapy range
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean chemotherapy range
    • Mehrere Hersteller
      Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für wichtige Sicherheitsprodukte, die den Schutz und die Einhaltung von Vorschriften in Ihrem Labor verbessern.
      Aktionscode: 24261
      Gültig bis zum2025-06-30
    Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum Trocken und kühl (≤40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Ansell BioClean™ Chemotherapie-Schutzschürze mit Ärmeln BCAS >