Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ PREP SEC 120-Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen
Erreichen Sie mit BioBasic™ PREP SEC 120 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen eine hervorragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen.
768.15 CHF - 2378.67 CHF
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 7,8 mm |
---|---|
Zur Verwendung mit | Ausschluss der präparativen Größe |
Max. Druck | 4300 psi (295 bar) |
Partikelgröße | 5 μm |
pH | 2 bis 8 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Säulenformat | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Säulenformat | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16651674
|
Thermo Scientific™
73405-037821A |
30 mm | Präparative Vorsäule |
768.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16661674
|
Thermo Scientific™
73405-157846A |
150 mm | Präparativsäule, Standard |
1591.28 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16515944
|
Thermo Scientific™
73405-307846A |
300 mm | Präparativsäule, Standard |
2378.67 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Sorgen mit Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 120 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen für eine hervorragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen. BioBasic SEC Säulen ermöglichen äußerst effektive Trennungen über einen breiten Bereich von Molekülmassen von 700 bis 120.000 Da zur Analyse von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen.
Vorteile der BioBasic™ PREP SEC 120 HPLC-Säule:
- Für die Trennung von Analyten über einen breiten Molekulargewichtsbereich
- Lange Säulen-Nutzungsdauer und hohe Säuleneffektivität
- Einfacher Wechselwirkungsmechanismus basierend auf der Größe und Form der Moleküle
- Sehr gut geeignet für die Probenreinigung
- Unkomplizierte Methodenentwicklung, einfache mobile Phasen
- 120 Å Porengröße
Bestellinformationen:
Fragen zu Großmengen beantworten wir gern.
Spezifikation
7,8 mm | |
4300 psi (295 bar) | |
2 bis 8 | |
300 m²/g | |
L59 | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Größenausschluss | |
Größenausschluss |
Ausschluss der präparativen Größe | |
5 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Diol (OH) | |
> 8,2 % | |
No | |
Präparative Chromatographie |