Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ PREP SEC 120-Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen
Erreichen Sie mit BioBasic™ PREP SEC 120 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen eine hervorragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen.
Marke: Thermo Scientific™ 73405-307846A
2366.84 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Sorgen mit Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 120 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen für eine hervorragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen. BioBasic SEC Säulen ermöglichen äußerst effektive Trennungen über einen breiten Bereich von Molekülmassen von 700 bis 120.000 Da zur Analyse von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen.
Vorteile der BioBasic™ PREP SEC 120 HPLC-Säule:
- Für die Trennung von Analyten über einen breiten Molekulargewichtsbereich
- Lange Säulen-Nutzungsdauer und hohe Säuleneffektivität
- Einfacher Wechselwirkungsmechanismus basierend auf der Größe und Form der Moleküle
- Sehr gut geeignet für die Probenreinigung
- Unkomplizierte Methodenentwicklung, einfache mobile Phasen
- 120 Å Porengröße
Bestellinformationen:
Fragen zu Großmengen beantworten wir gern.
Spezifikation
Präparativsäule, Standard | |
Ausschluss der präparativen Größe | |
4300 psi (295 bar) | |
2 bis 8 | |
300 m²/g | |
L59 | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Größenausschluss | |
Größenausschluss |
7,8 mm | |
300 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Diol (OH) | |
> 8,2 % | |
No | |
Präparative Chromatographie |