Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ PREP SEC 1000-Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen
Erreichen Sie mit BioBasic™ PREP SEC 1000 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen eine hervorragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen.
709.17 CHF - 2795.83 CHF
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 7,8 mm |
---|---|
Zur Verwendung mit | Ausschluss der präparativen Größe |
Max. Druck | 4300 psi (295 bar) |
Partikelgröße | 5 μm |
pH | 2 bis 8 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16691674
|
Thermo Scientific™
73605-037821A |
30 mm |
709.17 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16601684
|
Thermo Scientific™
73605-157846A |
150 mm |
1635.66 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16546130
|
Thermo Scientific™
73605-307846A |
300 mm |
2795.83 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Sorgen mit Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 1000 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen für eine hervorragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen. BioBasic SEC Säulen ermöglichen äußerst effektive Trennungen über einen breiten Bereich von Molekülmassen von 70.000 bis 10.000.000 Da zur Analyse von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen.
Vorteile der BioBasic™ PREP SEC 1000 HPLC-Säule:
- Für die Trennung von Analyten über einen breiten Molekulargewichtsbereich
- Lange Säulen-Nutzungsdauer und hohe Säuleneffektivität
- Einfacher Wechselwirkungsmechanismus basierend auf der Größe und Form der Moleküle
- Sehr gut geeignet für die Probenreinigung
- Unkomplizierte Methodenentwicklung, einfache mobile Phasen
- Porengröße 1000 Å
Bestellinformationen:
Fragen zu Großmengen beantworten wir gern.
Spezifikation
7,8 mm | |
4300 psi (295 bar) | |
2 bis 8 | |
60 °C | |
Diol (OH) | |
> 0,6 % | |
No |
Ausschluss der präparativen Größe | |
5 μm | |
25 m²/g | |
L59 | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Größenausschluss | |
Größenausschluss |