Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ PREP SEC 1000-Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen
Erreichen Sie mit BioBasic™ PREP SEC 1000 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen eine hervorragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen.
Marke: Thermo Scientific™ 73605-037821A
705.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Sorgen mit Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 1000 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen für eine hervorragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen. BioBasic SEC Säulen ermöglichen äußerst effektive Trennungen über einen breiten Bereich von Molekülmassen von 70.000 bis 10.000.000 Da zur Analyse von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen.
Vorteile der BioBasic™ PREP SEC 120 HPLC-Säule:
- Für die Trennung von Analyten über einen breiten Molekulargewichtsbereich
- Lange Säulen-Nutzungsdauer und hohe Säuleneffektivität
- Einfacher Wechselwirkungsmechanismus basierend auf der Größe und Form der Moleküle
- Sehr gut geeignet für die Probenreinigung
- Unkomplizierte Methodenentwicklung, einfache mobile Phasen
- 120 Å Porengröße
Bestellinformationen:
Fragen zu Großmengen beantworten wir gern.
Spezifikation
Präparative Vorsäule | |
Ausschluss der präparativen Größe | |
4300 psi (295 bar) | |
2 bis 8 | |
60 °C | |
Diol (OH) | |
> 0,6 % | |
No | |
Präparative Chromatographie |
7,8 mm | |
30 mm | |
5 μm | |
25 m²/g | |
L59 | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Größenausschluss | |
Größenausschluss |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.