Learn More
Thermo Scientific™ Bio-Cane™ Cane und Canister-Systeme
Die Thermo Scientific Bio-Cane Cane und Canister-Kryokonservierungssysteme sind ökonomische und zuverlässige Lösungen für die Konservierung von Zellen, Gewebe und anderen biologischen Proben.
Marke: Thermo Scientific™ CK509X4
2930.58 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24283" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Speichern von Zellen, Gewebe und biologische Proben auf wirtschaftliche und biologische Weise mit Thermo Scientific™ Bio-Cane™ Rohr- und Kanister-Systemen. Das System ist in vier Größen erhältlich und kann Proben sicher bis zu sieben Monate lang verwahren, ohne dass LN2 aufgefüllt werden muss.
Eigenschaften:
- Sechs Edelstahlflaschen zur Aufnahme der Röhrchen (acht beim Bio-Cane™ 70)
- Die Canister sind zur besseren Unterscheidung nummeriert und farbkodiert
- Langlebige Aluminiumkonstruktion mit Vakuumisolierung
- Optimierte Öffnung minimiert die LN2-Verdampfung
- Sichere Verriegelung
Im Lieferumfang enthalten:
Sechs Kanister
Kompatibel mit:
- Wagen, auf Rädern (BioCane 20, 34, 47: AY509X9) (BioCane 73: AY509X1)
- Thermo Scientific™ Cryosleeve™, 100/Karton (AY509X21)
- Thermo Scientific™ Cryocan™, 1,2 ml (4000211)
- Gestell, quadratisch, für Bio-Cane 47, der Lieferumfang besteht aus fünf Boxen mit 40 Unterteilungen (195555)
- Kryofläschchen, 1,2 ml, 500/Packung (AY509X13)
- Kryofläschchen, 2,0 ml, 500/Packung (AY509X12)
- Fläschchen, 1 ml, 500/Packung (AY509X32)
- Fläschchen, 1,5 ml, 500/Packung (AY509X33)
Spezifikation
Biocane 47 Kryo- Behälter | |
47,4 l/Tag | |
CE | |
0,39 l | |
26,5 in. | |
20 in. | |
50,8 cm | |
252/6 |
Manuelle Befüllung LN2-Dewar | |
Vakuum | |
Bio-Cane 47 | |
121 Tage | |
67,3 cm | |
5 in. | |
12,7 cm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31