Learn More
Zeiss™ Binokularer Fototubus
Diese Fototuben eignen sich für zahlreiche Anwendungen
533.00 CHF - 6220.00 CHF
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11845620
|
Zeiss™
425520-9020-000 |
Binokularer Phototubus 30°/23 (100:0/0:100) |
3100.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13236379
|
Zeiss™
425522-9000-000 |
Binokularröhrchen 30°/20 | N/A | N/A | N/A | |||||
11874983
|
Zeiss™
425520-9090-000 |
Binokularröhrchen 20°/23 |
2020.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11885570
|
Zeiss™
435107-0000-000 |
Binokularer Phototubus S 20° |
6220.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15329672
|
Zeiss™
425523-9020-000 |
Binocular Phototube, Left Port 45°/23 (50:50) |
1715.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11814983
|
Zeiss™
425520-9030-000 |
Binokularer Phototubus 20°/23 (100:0/0:100) |
3350.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Die Binokular-Fototuben sind mit zahlreichen Optionen für verschiedenste Ansprüche erhältlichSpezifikation
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zeiss™ Binokularer Fototubus