Learn More
Zeiss™ Binokularer Fototubus
Diese Fototuben eignen sich für zahlreiche Anwendungen
Marke:  Zeiss™ 425523-9020-000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15329672
  • 1715.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Beschreibung
Die Binokular-Fototuben sind mit zahlreichen Optionen für verschiedenste Ansprüche erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Binocular Phototube, Left Port 45°/23 (50:50)
Upright and unreversed image; camera port with interface 60N
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zeiss™ Binokularer Fototubus > Binocular phototube, left port 45°/23 (50:50)