Learn More
Boekel Scientific™ Big S.H.O.T III™ Hochleistungsofen
Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +10 °C bis 100 °C
Marke:  Boekel Scientific™ 230402-2
Artikelnummer. 10213573
  • 4900.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
  • Entwickelt für schnelles Aufheizen, Temperaturstabilität und effizientes Mischen für alle Arten von Hybridisierungs- und Inkubationsanwendungen
  • PID-Temperaturregler für schnelles Aufheizen und Temperaturstabilität
  • Umluftkonvention
  • Einstellbarer Sicherheitsthermostat für Übertemperatur
  • Programmierbarer digitaler Timer für bis zu 99 Stunden, 59 Minuten
  • Lieferung mit Standardkarussell
  • Karusselldrehzahl bis 60 U/min in Schritten von 1 U/min
  • Wendbare Tür
  • Stapelbar
Serviceleistungen
2 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
Spezifikation
10 bis 100 °C
Zehn 35 x 300 mm- oder zehn 35 x 225 mm- oder zehn 35 x 150 mm-Standard-Karussells oder 20 35 x 100 mm-Flaschen
2 Jahre
B x H: 40 x 45.7 cm
230 V
50/60 Hz
Hybridisierungs-Inkubator
5 bis 60 U/min (variabel)
24.8 x 33.7 x 24.1 cm
44.5 cm
320 W
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Boekel Scientific™ Big S.H.O.T III™ Hochleistungsofen > Big S.H.O.T III™ Hochleistungsofen