Learn More
BEX1/2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | BEX1/2 |
---|---|
Konzentration | 0.19 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16890084
|
Proteintech
12390-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16880084
|
Proteintech
12390-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
This antibody detects both BEX1 and BEX2.
BEX1/BEX2 belongs to the brain expressed X-linked gene family. The encoded protein interacts with the transcription factor LIM domain only 2 in a DNA-binding complex that recognizes the E-box element and promotes transcription. BEX1/BEX2 has been found to be a tumor suppressor that is silenced in human glioma. In breast cancer cells, this gene product modulates apoptosis in response to estrogen and tamoxifen, and enhances the anti-proliferative effect of tamoxifen. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Spezifikation
BEX1/2 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
Q3MKQ1, Q3MKQ2, Q9BXY8, Q9HBH7, Q9R224, Q9WTZ8 | |
12069, 19716, 363498, 501625, 55859, 84707 | |
BEX1/2 Fusion Protein Ag3066 | |
Primary | |
-20°C | |
BEX1 |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
BEX1, BEX1/2, BEX2, brain expressed X linked 2, hBex2, Protein BEX2 | |
Bex1, Bex2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |