Learn More
Saint-Gobain Bev-A-Line Schläuche
Sicher für Lebensmittel, Getränke, Arzneimittel, Labor und allgemeine Verwendungen Saint Gobain Performance Plastics™ Bev-A-Line™ V-Schläuche halten höheren Temperaturen stand als Bev-A-Line™ IV-Schläuche. Sicher für die meisten Alkohole; starke Lösungsmittel vermeiden
101.00 CHF - 261.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -51 °C |
Verpackungsmenge | Je 1 x |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11745289
|
Saint-Gobain
06491-10 |
1.6 mm | 4.8 mm | 1.6 mm |
101.00 CHF
15 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11763119
|
Saint-Gobain
06491-17 |
9,6 mm | 12,8 mm | 16,6 mm |
261.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Heissverklebbare durchsichtige Schläuche
- Ohne Weichmacher
- Sicher für Lebensmittel, Getränke, Arzneimittel, Labor und allgemeine Verwendung
- Kostengünstiger als PTFE-Schläuche
- Das Harz ist FDA-konform (Einlage: 21 CFR 177.1520, Shell 21 CFR 177.1350)
- Gemäß USP Klasse VI, USDA, und den Bestimmungen des National Formulary
- Mit Ethylenoxid oder Heißluft sterilisieren
- Vermeiden Sie die Verwendung scharfer Lösungsmittel
Spezifikation
Autoklavierbar | |
-51 °C | |
Steril | |
93 °C |
15 m | |
Je 1 x | |
Durchscheinend |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.