Learn More
Saint-Gobain Bev-A-Line Schläuche
Sicher für Lebensmittel, Getränke, Arzneimittel, Labor und allgemeine Verwendungen Saint Gobain Performance Plastics™ Bev-A-Line™ V-Schläuche halten höheren Temperaturen stand als Bev-A-Line™ IV-Schläuche. Sicher für die meisten Alkohole; starke Lösungsmittel vermeiden
Marke:  Saint-Gobain 06491-10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11745289
  • 101.00 CHF / 15 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
  • Heißverschweißbarer, lichtdurchlässiger Schlauch
  • Keine Plastifizierer
  • Sicher für Lebensmittel, Getränke, Medikamente den Gebrauch im Labor und den allgemeinen Gebrauch
  • Preiswerter als PTFE-Schläuche
  • Harz ist FDA-konform (Innenbeschichtung: 21 CFR 177.1520; Außenhaut 21 CFR 177.1350)
  • Erfüllt die Anforderungen gemäß USP Klasse VI, USDA und National Formulary
  • Mit Ethylenoxid oder Trockenhitze sterilisieren
  • Kontakt mit starken Lösungsmitteln vermeiden
Spezifikation
Spezifikation
FDA, USP, USDA, National Formulary
1.6 mm
15 m
Sicher für Lebensmittel, Getränke, Medikamente, Labors und allgemeine Anwendung – kann höheren Temperaturen standhalten als die Bev-A-Line™ IV Schlauchleitung, sicher für die meisten Alkohole, starke Lösungsmittel vermeiden
Je 1 x
Durchscheinend
6,3 bar, 91 psi
Autoklavierbar
4.8 mm
1.6 mm
-51 °C
Steril
Halbstarr
93 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint-Gobain Bev-A-Line Schläuche > ID:1,6 mm; AD:4,8mm; Druck:Gehäuse 91psi