Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8-Schutzkartuschen
Einlegbare Vorsäulenkartuschen sind anwenderfreundlich, kostengünstig und gewährleisten eine längere Säulennutzungsdauer dank effektivem Schutz.
440.00 CHF - 444.00 CHF
Spezifikation
Partikelgröße | 5 μm |
---|---|
Länge (metrisch) | 10 mm |
Stationäre Phase | C8 |
Benötigt: Thermo Scientific UNIGUARD™ Halter mit Direct-Connection oder freistehender Halter sind separat erhältlich.
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10712147
|
Thermo Scientific™
70205-013001 |
3 mm | 5 μm |
440.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10448864
|
Thermo Scientific™
70205-014001 |
4 oder 4,6 mm | 5 μm |
444.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Einlegbare Vorsäulenkartuschen sind anwenderfreundlich, kostengünstig und gewährleisten eine längere Säulennutzungsdauer dank effektivem Schutz.
- Die 10 mm Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Retentionsanstieg
- Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Direct-Connection und für eigenständige Halter
- Partikelgröße: 5 μm
- 10 mm Länge x 3,0 mm Innendurchmesser
- Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika
- Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
Spezifikation
5 μm | |
10 mm | |
C8 |