Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8-Schutzkartuschen
Einlegbare Vorsäulenkartuschen sind anwenderfreundlich, kostengünstig und gewährleisten eine längere Säulennutzungsdauer dank effektivem Schutz.
Marke:  Thermo Scientific™ 70205-014001
420.86 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10448864
  • 422.96 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Thermo Scientific UNIGUARD™ Halter mit Direct-Connection oder freistehender Halter sind separat erhältlich.
Beschreibung
Beschreibung
Einlegbare Vorsäulenkartuschen sind anwenderfreundlich, kostengünstig und gewährleisten eine längere Säulennutzungsdauer dank effektivem Schutz.
  • Die 10 mm Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Retentionsanstieg
  • Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Direct-Connection und für eigenständige Halter
  • Partikelgröße: 5 μm
  • 10 mm Länge x 3,0 mm Innendurchmesser
  • Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika
  • Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 μm
4 oder 4,6 mm
BetaSil
10 mm
C8
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8-Schutzkartuschen > Partikelgröße: 5 μm; 10 x 4,0 mm (L x ID)