Learn More
Texwipe™ BetaMop™ II
Durch die geringen Kontaminationseigenschaften ist dieser Wischmopp ideal für die Bodenreinigung in kritischen Umgebungen
161.00 CHF - 410.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Beständig gegen | Korrosion |
Material | Polyester |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11581214
|
Texwipe™
TX7106 |
BetaMop II Mop | Wring-Eimer-Systeme |
161.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11541224
|
Texwipe™
TX716R |
Nachfüllmoppkopf | BetaMop II |
410.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Langlebig, saugfähig, korrosionsbeständig und kontaminationsarm; autoklavierbar.
Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und geringe Verschmutzungseigenschaften machen ihn zum perfekten Mopp für die Bodenreinigung in entscheidenden Umgebungen. Der hochleistungsfähige, nahtlose, röhrenförmige Polyester-Moppkopf bietet eine hervorragende Saugfähigkeit. BetaMop II kann mit allen Wring-Eimer-Systemen verwendet werden. Sowohl der Moppkopf als auch die Klemme sind autoklavierbar für den Einsatz in sterilen Umgebungen.
Specifications
Autoklavierbar | |
Korrosion | |
Polyester |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.