Learn More
Texwipe™ BetaMop™ II
Durch die geringen Kontaminationseigenschaften ist dieser Wischmopp ideal für die Bodenreinigung in kritischen Umgebungen
Marke:  Texwipe™ TX7106
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11581214
  • 161.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Beschreibung
Langlebig, saugfähig, korrosionsbeständig und kontaminationsarm; autoklavierbar.
Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und geringe Verschmutzungseigenschaften machen ihn zum perfekten Mopp für die Bodenreinigung in entscheidenden Umgebungen. Der hochleistungsfähige, nahtlose, röhrenförmige Polyester-Moppkopf bietet eine hervorragende Saugfähigkeit. BetaMop II kann mit allen Wring-Eimer-Systemen verwendet werden. Sowohl der Moppkopf als auch die Klemme sind autoklavierbar für den Einsatz in sterilen Umgebungen.
Spezifikation
Spezifikation
BetaMop II Mop
Korrosion
Wring-Eimer-Systeme
Polyester
Autoklavierbar
Griff und Kopfbefüllung
Für Bodenreinigung in elektronischen Reinräumen und sterilen Umgebungen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ BetaMop™ II > BetaMop II mit Griff