Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Vorsäulenkartuschen
Thermo Scientific BetaBasic 18 Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
323.00 CHF - 436.72 CHF
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung | 13 % |
---|---|
pH | 2 – 12 |
Länge (metrisch) | 10 mm |
Porengröße | 150 Å |
Oberfläche | 200 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10197984
|
Thermo Scientific™
71503-012101 |
2.1 mm | 10 mm | 3 μm |
436.72 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11582841
|
Thermo Scientific™
71503-014001 |
4 mm | 10 mm | 3 μm |
436.72 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11592841
|
Thermo Scientific™
71505-014001 |
4 mm | 10 mm | 5 μm |
392.93 CHF
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10419634
|
Thermo Scientific™
71505-012101 |
2.1 mm | 10 mm | 5µm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
10438094
|
Thermo Scientific™
71505-013001 |
3 mm | 10 mm | 5µm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11572841
|
Thermo Scientific™
71503-013001 |
3 mm | 10 mm | 3µm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific BetaBasic 18 Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
Drop-in-Vorsäulenkartuschen und Halter bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer. Vorsäulenkartuschen sind für alle gängigen Thermo Scientific Phasen erhältlich.
- Das 10 mm-Design bietet maximalen Schutz bei minimaler Retentionszunahme
- Passend für Thermo Scientific UNIGUARD Halter mit Direktanschluss und freistehende Halter
- Hocheffiziente und reproduzierbare Thermo Scientific Säulen
- 150Å Porengröße für kleine Moleküle, Peptide und verdaute Proteine
- Hervorragende pH-Stabilität
Spezifikation
13 % | |
10 mm | |
200 | |
ja |
2 – 12 | |
150 Å | |
Unigard Halter mit Direktanschluss und freistehendem Halter | |
L1 |