Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Vorsäulenkartuschen
Thermo Scientific BetaBasic 18 Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
Marke: Thermo Scientific™ 71505-013001
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Thermo Scientific BetaBasic 18 Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
Drop-in-Vorsäulenkartuschen und Halter bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer. Vorsäulenkartuschen sind für alle gängigen Thermo Scientific Phasen erhältlich.
- Das 10 mm-Design bietet maximalen Schutz bei minimaler Retentionszunahme
- Passend für Thermo Scientific UNIGUARD Halter mit Direktanschluss und freistehende Halter
- Hocheffiziente und reproduzierbare Thermo Scientific Säulen
- 150Å Porengröße für kleine Moleküle, Peptide und verdaute Proteine
- Hervorragende pH-Stabilität
Spezifikation
13 % | |
5µm | |
150 Å | |
3 mm | |
ja |
2 – 12 | |
10 mm | |
200 | |
Unigard Halter mit Direktanschluss und freistehendem Halter | |
L1 |