Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Vorsäulenkartuschen
Thermo Scientific BetaBasic 18 Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
Marke:  Thermo Scientific™ 71503-014001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11582841
  • 458.20 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific BetaBasic 18 Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
Drop-in-Vorsäulenkartuschen und Halter bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer. Vorsäulenkartuschen sind für alle gängigen Thermo Scientific Phasen erhältlich.
  • Die 10 mm Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention
  • Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Halter mit Direktanschluss und für freistehende Halter
  • Hoch effiziente und reproduzierbare Thermo Scientific Säulen
  • 150 Å Porengröße für kleine Moleküle, Peptide und verdaute Proteine
  • Überragende pH-Stabilität
Erfordert:
Thermo Scientific Unigard™ Direktanschluss oder freistehender Halter, separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
13 %
3 μm
150Å
4 mm
ja
2 bis 12
10 mm
200 m2/g
Uniguard Direct-Connection und eigenständiger Halter
L1