Learn More
beta-Sitosterin, mit ca. 10 % Campesterol, ca. 75 % beta-Sitosterin, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | β-Sitosterol |
Farbe | Weiß |
Verlust bei Trocknung | 3.5% max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Menge | 5 g |
Spezifische Drehung | -24° to -32° (20°C, 589nm) (c=2, CHCl3) Typically |
SMILES | CCC(CCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C)C(C)C |
IUPAC-Name | (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-ethyl-6-Methylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
Molekulargewicht (g/mol) | 414.718 |
Formelmasse | 414.70 |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
beta-Sitosterin, mit ca. 10 % Campesterol, ca. 75 % beta-Sitosterin, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur