Learn More
beta-Sitosterin, mit ca. 10 % Campesterol, ca. 75 % beta-Sitosterin, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10664992
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 83-46-5
Summenformel C29H50O
InChI-Schlüssel KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Synonym beta-sitosterol, quebrachol, 22,23-dihydrostigmasterol, azuprostat, triastonal, harzol, cinchol, cupreol, rhamnol, sitosterol
PubChem CID 222284
ChEBI CHEBI:27693
Specifications
Chemischer Name oder Material β-Sitosterol
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 3.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Spezifische Drehung -24° to -32° (20°C, 589 nm) (c=2, CHCl3) Typically
SMILES CC[C@H](CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C
IUPAC-Name (1R,3aS,3bS,7S,9aR,9bS,11aR)-1-[(2R,5R)-5-ethyl-6-methylheptan-2-yl]-9a,11a-dimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-ol
Molekulargewicht (g/mol) 414.72
Formelmasse 414.70
Reinheit (%) ≥75%
Physikalische Form Pulver