Learn More
Fisherbrand™ Betastrahlenschilde
Cleaver Scientific Strahlenabschirmung zum Schutz vor Betastrahlung.
352.00 CHF - 481.00 CHF
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12367177
|
Fisherbrand™
CSR-S1T |
15°-Winkel |
352.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12347177
|
Fisherbrand™
CSR-S1OT |
45°-Winkel |
481.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Beta-Abschirmung – kleiner fester Winkel von 15° mit gewölbter Basis, 30 x 45 cm
- Lieferung in kleiner, mittlerer und großer Ausführung und mit einer 15 cm tiefen, gewölbten Basis zur Verwendung mit Sicherheitsauffangschalen oder einer 30 x 30 cm flachen Basis für den Schutz unter dem Tisch
- Eine Reihe von Winkeln bieten eine verbesserte Manövrierfähigkeit, während das durchsichtige optische Acryl eine gute Sichtbarkeit ermöglicht.
- Strahlenabschirmung Cleaver Scientific zum Schutz vor Betastrahlung, Abschirmung, fester Winkel von 15°, gewölbte Basis, Abmessungen: 450 x 300 x 150 mm (H x B x T)
Spezifikation
Beta-Schild |