Learn More
Fisherbrand™ Betastrahlenschilde
Cleaver Scientific Strahlenabschirmung zum Schutz vor Betastrahlung.
Marke:  Fisherbrand™ CSR-S1OT
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12347177
  • 481.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Beta-Abschirmung – kleiner fester Winkel von 15° mit gewölbter Basis, 30 x 45 cm
  • Lieferung in kleiner, mittlerer und großer Ausführung und mit einer 15 cm tiefen, gewölbten Basis zur Verwendung mit Sicherheitsauffangschalen oder einer 30 x 30 cm flachen Basis für den Schutz unter dem Tisch
  • Eine Reihe von Winkeln bieten eine verbesserte Manövrierfähigkeit, während das durchsichtige optische Acryl eine gute Sichtbarkeit ermöglicht.
  • Strahlenabschirmung Cleaver Scientific zum Schutz vor Betastrahlung, Abschirmung, fester Winkel von 15°, gewölbte Basis, Abmessungen: 450 x 300 x 150 mm (H x B x T)
Spezifikation
Spezifikation
45°-Winkel
Beta-Schild
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Betastrahlenschilde > Winkel: 45°