Beschreibung
- Beta - Midi Box 6 x 16.5 x 8.5 cm
- Entwickelt für austauschbare Einsätze, die eine Reihe von Mikrozentrifugenröhrchen sowie Kryoröhrchen aufnehmen
- Erhältlich für Beta- oder Gamma-Schutz
- Die Cleaver Scientific Aufbewahrungsboxen sind mit Klappdeckeln ausgestattet und bieten Platz für:
- austauschbare Einsätze für Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalröhrchen,
- Kryoröhrchen und Falcon Röhrchen
- Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist unser Sortiment an Abfallbehältern mit Klappdeckeln und rutschfesten Füßen für den Fußboden oder den Arbeitstisch
- Diese sind eine ideale Lösung für die kurzfristige Lagerung radioaktiver Abfälle oder Radioisotope
- Sowohl die Beta- als auch die Gammastrahlen-Lagerbehälter sind in fünf Größen erhältlich, wobei die beiden größten Behältermodelle Räder für einen einfachen Transport haben
- Optional können auch strapazierfähige Tüten mit Kordelzug erworben werden
Spezifikation
6 x 16.5 x 8.5 cm | |
60 mm | |
Strahlenschutzbox |
Zum Halten von Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalflaschen, CryoTubes und konischen Zentrifugenröhrchen | |
Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalflaschen, Kryoröhrchen und Falcon Röhrchen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Beta Box - Midi, 1/Cs, MA: CSR-B0.8 > Höhe: 60 mm; Abmessungen: 16.5 x 8.5 x 6 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur