Learn More
Fisherbrand™ Gamma 2 Pig-Pen Box, 1/Cs, MA: CSR-BDUOG
Diese Gamma Midi Duo Strahlungsboxen mit Klappdeckel und zentralen Schwenkabdeckungen sind ideal für den Schutz vor Beta- oder Gammastrahlung und werden in vielen Forschungs-, wissenschaftlichen und anderen Laborumgebungen eingesetzt.
Marke:  Fisherbrand™ CSR-BDUOG
Artikelnummer. 12337137
  • 1015.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gamma Midi Duo 2 Box mit Unterteilung 7 x 10 x 6 cm
  • Die Cleaver Scientific Aufbewahrungsboxen werden mit Klappdeckeln hergestellt und bieten Platz für austauschbare Einsätze, die für Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalröhrchen, Kryoröhrchen und Falcon-Röhrchen geeignet sind
  • Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist ein Sortiment an Abfallbehältern mit Klappdeckeln und rutschfesten Füßen für den Fußboden oder den Arbeitstisch
  • Diese sind eine ideale Lösung für die kurzfristige Lagerung radioaktiver Abfälle oder Radioisotope
  • Sowohl die Beta- als auch die Gammastrahlen-Lagerbehälter sind in fünf Größen erhältlich, wobei die beiden größten Behältermodelle Räder für einen einfachen Transport haben
  • Optional können auch strapazierfähige Tüten mit Kordelzug erworben werden
Spezifikation
Spezifikation
Zum Halten von Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalflaschen, CryoTubes und konischen Zentrifugenröhrchen
60 mm
Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalflaschen, Kryoröhrchen und Falcon Röhrchen
Strahlenschutzbox
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gamma 2 Pig-Pen Box, 1/Cs, MA: CSR-BDUOG > Höhe: 60 mm